Få mere at vide
Pyriproxyfen, Fluka™
Artikelnummer. 16212912 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16212912 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16212912 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1627100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyriproxyfen
Emballage Glass Bottle
CAS 95737-68-1
Farve White
Smeltepunkt 49°C
Kogepunkt 318°C
Synonym 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 321.37
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard