Få mere at vide
Pyriprole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyriprole |
| CAS | 394730-71-3 |
| Molekylær formel | C18H10Cl2F5N5S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, Prac-tic, Pyriprole |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10Cl2F5N5S/c19-11-5-9(18(23,24)25)6-12(20)14(11)30-16(28-8-10-3-1-2-4-27-10)15(31-17(21)22)13(7-26)29-30/h1-6,17,28H,8H2 |
| SMIL | FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(difluoromethylsulfanyl)-5-(pyridin-2-ylmethylamino)pyrazole-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.27 |
| Formel vægt | 492.9954 |