Få mere at vide
Pyriprole, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyriprole |
| CAS | 394730-71-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyriprole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18H10Cl2F5N5S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| SMIL | FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.27 |
| Mængde | 10 mg |