Få mere at vide
Pyriprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315697
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315697 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315697 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16662000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyriprole
CAS 394730-71-3
Analyt- eller komponentnavne Pyriprole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18H10Cl2F5N5S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
SMIL FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 494.27
Mængde 1 ml