Få mere at vide
Pyriofenone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyriofenone |
| CAS | 688046-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyriofenone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18H20ClNO5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (5-Chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridinyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3-(2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzoyl)-5-chloro-2-methoxy-4-methylpyridine, Chlazafenone, Clazafenone, IKF 309, Property Flowable, Pyriofenone |
| SMIL | COc1cc(C)c(C(=O)c2c(C)c(Cl)cnc2OC)c(OC)c1OC |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Vis mere |