Få mere at vide
Pyriofenone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319497
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319497 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319497 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16661500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyriofenone
CAS 688046-61-9
Analyt- eller komponentnavne Pyriofenone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18H20ClNO5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (5-Chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridinyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3-(2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzoyl)-5-chloro-2-methoxy-4-methylpyridine, Chlazafenone, Clazafenone, IKF 309, Property Flowable, Pyriofenone
SMIL COc1cc(C)c(C(=O)c2c(C)c(Cl)cnc2OC)c(OC)c1OC
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 365.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 365.103 g/mol