missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies Pyrintegrin
Beskrivelse
- Pyrintegrin is a 2,4-disubstituted pyrimidine that induces the activation of β1 integrin and multiple growth factor receptors, including FGFR1, IGFR1, EGFR1, and HER2 (Xu et al.)
- Enhances integrin-dependent attachment and survival of human embryonic stem (ES) cells following trypsin-mediated single-cell dissociation (Xu et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1228445-38-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C23H25N5O3S |
| Renhed | ≥95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?