missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrinoline, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrinoline |
| CAS | 1740-22-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H20 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, α-[3-(di-2-pyridinylmethylene)-2,4-cyclopentadien-1-yl]-α-2-pyridinyl-, 1,4-Cyclopentadiene-1-methanol, 3-(di-2-pyridylmethylene)-α,α-di-2-pyridyl- (7CI,8CI), 2-Pyridinemethanol, α-[3-(di-2-pyridinylmethylene)-1,4-cyclopentadien-1-yl]-α-2-pyridinyl- (9CI), 3-(Di-2-pyridylmethylene)-α,α-di-2-pyridyl-1,4-cyclopentadiene-1-methanol, Di-2-pyridyl(6,6-di-2-pyridyl-2-fulvenyl)-methanol, McN 1210, Pyrinoline, Surexin, α,α,6,6-Tetra-(2-pyridyl)-2-fulvenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20N4O/c32-27(24-11-3-7-17-30-24,25-12-4-8-18-31-25)21-14-13-20(19-21)26(22-9-1-5-15-28-22)23-10-2-6-16-29-23/h1-19,32H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(C1=CC(=C(c2ccccn2)c3ccccn3)C=C1)(c4ccccn4)c5ccccn5 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?