Få mere at vide
Pyrimorph, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimorph |
| CAS | 868390-90-3 |
| Molekylær formel | C22 H25 Cl N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Morpholine','4-[3-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]- (9CI), 3-(2-Chloro-4-pyridinyl)-3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-(4-morpholinyl)-2-propen-1-one, Bimalin, Pyrimorph |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN2O2/c1-22(2,3)18-6-4-16(5-7-18)19(17-8-9-24-20(23)14-17)15-21(26)25-10-12-27-13-11-25/h4-9,14-15H,10-13H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=CC(=O)N2CCOCC2)c3ccnc(Cl)c3 |
| IUPAC navn | 3-(4-tert-butylphenyl)-3-(2-chloropyridin-4-yl)-1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.9 |
| Formel vægt | 384.1605 |