Få mere at vide
Pyrimitat, TRC
Artikelnummer. 30132610
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132610 250 mg
30137718 500 mg
30011537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP997785250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5221-49-8
Molekylær formel C11 H20 N3 O3 P S
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Synonym 4-Pyrimidinol, 2-(dimethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Diothyl, ICI 29661, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methyl-6-pyrimidyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methylpyrimidin-6-yl)phosphorothionate, O,O-Diethyl O-[2-dimethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Pyrimital, Pyrimitate, Pyrimithate, Phosphorothioic acid, O-[2-(dimethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-diethyl ester
IUPAC navn 4-diethoxyphosphinothioyloxy-N,N,6-trimethylpyrimidin-2-amin
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)N(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Pyrimitate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-10-8-9(3)12-11(13-10)14(4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Formel vægt 305.0963
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.