Få mere at vide
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 187.0494 |