missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C3, TRC

Artikelnummer. 30416745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416745 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99740210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C3
CAS 1246815-92-8
Molekylær formel C513C3H5N5O
Mængde 10 mg
Synonym Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C3, M1G-13C3
InChI formel InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1
SMIL O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1[13CH]=[13CH][13CH]=N3
Molekylvægt (g/mol) 190.14
Formel vægt 190.0595
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.