missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C3 |
| CAS | 1246815-92-8 |
| Molekylær formel | C513C3H5N5O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C3, M1G-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1[13CH]=[13CH][13CH]=N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.14 |
| Formel vægt | 190.0595 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?