Få mere at vide
Pyrimidine, TRC
Artikelnummer. 30133007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133007 5 g
17903105 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9973305G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289-95-2
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
Synonym 1,3-Diazabenzene, 1,3-Diazine, Metadiazine, Miazine, NSC 89305, m-Diazine
IUPAC navn pyrimidine
SMIL c1cncnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Formel vægt 80.0374