Få mere at vide
Pyrimidine, 99%
Artikelnummer. 10656354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656354 25 g Glasflaske 25g
10001840 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157700250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289-95-2
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00006059
InChI nøgle CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
PubChem CID 9260
ChEBI CHEBI:16898
IUPAC navn pyrimidin
SMIL C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 123°C to 124°C
Flammepunkt 31°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5010 to 1.504
Mængde 25 g
Beilstein 23, 89
Merck Index 15, 8100
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 80.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.