Få mere at vide
Pyrimidine, 98+%
Beskrivelse
Anvendes til syntese og opdagelse af antiviral medicin, såsom i tilfælde af HIV og HSV. Anvendes også til syntese af potente inhibitorer af 15-lipoxygenase til reduktion af frigivelsen af leukotriener. Og i produktionen af RNA og DNA, proteiner og stivelser, regulering af enzymer og cellesignalering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes til syntese og opdagelse af antiviral medicin, såsom i tilfælde af HIV og HSV. Anvendes også til syntese af potente inhibitorer af 15-lipoxygenase til reduktion af frigivelsen af leukotriener. Og i produktionen af RNA og DNA, proteiner og stivelser, regulering af enzymer og cellesignalering.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidine |
| Smeltepunkt | 20°C to 22°C |
| Tæthed | 1.016 |
| Kogepunkt | 123°C to 124°C |
| Flammepunkt | 31°C (87°F) |
| Brydningsindeks | 1.504 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 103894 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |