Få mere at vide
Pyrimidine, 98+%
Artikelnummer. 11482957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482957 1 g 1g
11492957 5 g 5g
11473990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15534.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Anvendes til syntese og opdagelse af antiviral medicin, såsom i tilfælde af HIV og HSV. Anvendes også til syntese af potente inhibitorer af 15-lipoxygenase til reduktion af frigivelsen af leukotriener. Og i produktionen af RNA og DNA, proteiner og stivelser, regulering af enzymer og cellesignalering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til syntese og opdagelse af antiviral medicin, såsom i tilfælde af HIV og HSV. Anvendes også til syntese af potente inhibitorer af 15-lipoxygenase til reduktion af frigivelsen af leukotriener. Og i produktionen af RNA og DNA, proteiner og stivelser, regulering af enzymer og cellesignalering.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289-95-2
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00006059
InChI nøgle CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
PubChem CID 9260
ChEBI CHEBI:16898
IUPAC navn pyrimidin
SMIL C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Tæthed 1.016
Kogepunkt 123°C to 124°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 103894
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7987
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 80.09
Procent renhed 99%