Få mere at vide
Pyrimidin-5-carboxylsyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidine-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 259 °C til 261 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 124.1 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |