Få mere at vide
Pyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15467938
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467938 1 g 1g
15487938 250 mg 250mg
15477938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4595-61-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4595-61-3
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.10
MDL nummer MFCD00856162
InChI nøgle IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC navn pyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 259°C to 261°C
Mængde 1 g
Formel vægt 124.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof