Få mere at vide
Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406270
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406270 1 g 1g
15493617 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27147.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 321724-19-0 | Molecular Formula: C10H15BN2O2 | Molecular Weight: 206.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321724-19-0
Molekylær formel C10H15BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.05
MDL nummer MFCD05155223
InChI nøgle WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4192667
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 60 °C til 66 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.05
Procent renhed 95%