Få mere at vide
Pyrimidin-5-boronsyrehemihydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030502
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11482260
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29212.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696602-91-2 | C8H12B2N4O5 | 265.827 g/mol
Det anvendes som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat
som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696602-91-2
Molekylær formel C8H12B2N4O5
Molekylvægt (g/mol) 265.827
MDL nummer MFCD03002366
InChI nøgle YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate
PubChem CID 67112167
IUPAC navn pyrimidin-5-ylboronsyre;hydrat
SMIL B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 132.91 (123.91 Anhydrous)
Procent renhed 97%