Få mere at vide
Pyrimidin-5-boronsyre hemihydrat, 97%
Beskrivelse
Det anvendes som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 132,91 (123,91 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |