Få mere at vide
Pyrimidine-5-boronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439757
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439757 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15439757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52984.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Pyrimidine 5-boronic acid could be used in an analogous one-pot copper-catalyzed DBAD coupling and condensation. The widely utilized Suzuki-Miyaura coupling allows for the coupling of boronic acids with carbon halides and surrogates.
Solubility
Soluble in Ether, MeOH, DMSO, THF.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-5-boronic acid
CAS 109299-78-7
Smeltepunkt >300°C
Molekylær formel C4H5BN2O2
MDL nummer MFCD03002366
Mængde 250 mg
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
Opløselighedsinformation Soluble in Ether,MeOH,DMSO,THF.
InChI nøgle HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CN=CN=C1
IUPAC navn pyrimidin-5-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 123.91
PubChem CID 2795193
Formel vægt 123.91
Procent renhed 98%