Få mere at vide
pyrimidin-5-boronsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245804
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245804 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10245804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00076DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 321724-19-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H15BN2O2
MDL nummer MFCD05155223
Mængde 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
InChI nøgle WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 206.05
PubChem CID 4192667
Formel vægt 206.05
Procent renhed 97%