Få mere at vide
Pyrimidin-2-thiocarboxamid, 97%
Artikelnummer. 15480978
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480978 5 g 5g
15490978 250 mg 250mg
15470978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54783.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4537-73-9 | C5H5N3S | 139,176 g/mol
Pyrimidin-2-thiocarboxamid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og som en syntetisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrimidin-2-thiocarboxamid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og som en syntetisk byggesten.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4537-73-9
Molekylær formel C5H5N3S
Molekylvægt (g/mol) 139.176
MDL nummer MFCD12093703
InChI nøgle QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarbothioamide, pyrimidine-2-thiocarboxamide, 2-pyrimidinecarbothioamide 9ci
PubChem CID 23273397
IUPAC navn pyrimidin-2-carbothioamid
SMIL C1=CN=C(N=C1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-2-thiocarboxamide
Mængde 5 g
Beilstein 508162
Formel vægt 139.17
Procent renhed 97%