missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrimidin-2-sulfonylfluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride |
| CAS | 35762-87-9 |
| Molekylær formel | C4H3FN2O2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| SMIL | C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F |
| IUPAC navn | pyrimidin-2-sulfonylfluorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vægt | 161.9899 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?