Få mere at vide
Pyrimidin-2-sulfonylfluorid, TRC
Artikelnummer. 30336008
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30336008 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30336008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB52611810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride
CAS 35762-87-9
Molekylær formel C4H3FN2O2S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
SMIL C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F
IUPAC navn pyrimidin-2-sulfonylfluorid
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 161.9899