Få mere at vide
Pyrimidin-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15480948
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480948 5 g 5g
15490948 250 mg 250mg
15470948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54745.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124,10 g/mol
2-carboxy-pyrimidin er et syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-carboxy-pyrimidin er et syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid (DMSO
), dimethylformamid (DMF) og opløsning af fosfatbufret saltvand (PBS).
Noter
Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31519-62-7
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.10
MDL nummer MFCD00856161
InChI nøgle ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
IUPAC navn pyrimidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-2-carboxylic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid (DMSO), dimethylformamid (DMF) og opløsning af fosfatbufferet saltvand (PBS).
Formel vægt 124.1
Procent renhed 97%