Få mere at vide
Pyrimidine-2-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15470948
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470948 1 g 1g
15490948 250 mg 250mg
15480948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54745.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
2-carboxy-pyrimidin er et syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-carboxy-pyrimidin er et syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid (DMSO
), dimethylformamid (DMF) og opløsning af fosfatbufret saltvand (PBS).
Noter
Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31519-62-7
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.10
MDL nummer MFCD00856161
InChI nøgle ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
IUPAC navn pyrimidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC=CC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-2-carboxylic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,Dimethyl sulfoxide (DMSO),Dimethylformamide (DMF),and solution of Phosphate Buffered Saline (PBS).
Formel vægt 124.1
Procent renhed 97%