Få mere at vide
Pyrimidin-2,4,6-triamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17904596
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17904596 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17904596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0269.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyrimidin-2,4,6-triamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Analyt- eller komponentnavne Pyrimidine-2,4,6-triamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H7 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine, 2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
InChI formel InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1cc(N)nc(N)n1
IUPAC navn Pyrimidin-2,4,6-triamin
Molekylvægt (g/mol) 125.07
Mængde 25 mg
Formel vægt 125,132 g/mol