Få mere at vide
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (Uracil), Mikromol™
Artikelnummer. 17933506
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17933506 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17933506 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0593.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (Uracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil
CAS 66-22-8
Analyt- eller komponentnavne Uracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluorouracil Imp. C (EP), Lamivudine Imp. F (EP), Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, 144U51, Lamivudine related, Nelarabine related, Uracil (144U51), (AH 9617), Cytarabine Impurity D, Fluorouracil Impurity C, Lamivudine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMIL O=C1NC=CC(=O)N1
IUPAC navn 1H-pyrimidin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 112.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 112,0273 g/mol