Få mere at vide
Pyrimidin-4-ylboronic Acid (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidin-4-ylboronic Acid |
| CAS | 852362-24-4 |
| Molekylær formel | C4H5BN2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-pyrimidinylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3,8-9H |
| SMIL | OB(C1=NC=NC=C1)O |
| IUPAC navn | pyrimidin-4-ylboronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.91 |
| Formel vægt | 124.0444 |