missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrimethanil, TRC

Artikelnummer. 30133899
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133899 10 g
30010812 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99725010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53112-28-0
Molekylær formel C12 H13 N3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Synonym 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20
IUPAC navn 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
SMIL Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrimethanil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Formel vægt 199.1109
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.