Få mere at vide
Pyrimethanil, Fluka™
Artikelnummer. 16292902 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16292902 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16292902 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1623100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethanil
Emballage Glass Bottle
CAS 53112-28-0
Smeltepunkt 96.3°C
Synonym 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine
Industry Type Environmental Analysis
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard