Få mere at vide
Pyrimethanil-4'-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314426
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314426 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314426 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16658515AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethanil-4'-hydroxy
CAS 81261-84-9
Analyt- eller komponentnavne Pyrimethanil-4'-hydroxy
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H13 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 4-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, 4'-Hydroxy Pyrimethanil
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15)
SMIL Cc1cc(C)nc(Nc2ccc(O)cc2)n1
IUPAC navn 4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 215.1059 g/mol