Få mere at vide
Pyrimethanil-4'-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimethanil-4'-hydroxy |
| CAS | 81261-84-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrimethanil-4'-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phenol, 4-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, 4'-Hydroxy Pyrimethanil |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15) |
| SMIL | Cc1cc(C)nc(Nc2ccc(O)cc2)n1 |
| Vis mere |