Få mere at vide
Pyrimethanil 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimethanil |
| CAS | 53112-28-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrimethanil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |