Få mere at vide
Pyrimethanil 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320644
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30320644 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320644 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA16658500ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethanil
CAS 53112-28-0
Analyt- eller komponentnavne Pyrimethanil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20
InChI formel InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Løsningstype Single Solution
SMIL Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
IUPAC navn 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 199.1109 g/mol