Få mere at vide
Pyrimethamin, TRC
Artikelnummer. 30133005
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133005 100 mg
30135934 50 mg
18003930 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP997240100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-14-0
Molekylær formel C12 H13 Cl N4
Molekylvægt (g/mol) 248.71
Synonym Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
SMIL CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Formel vægt 248.0829