Få mere at vide
Pyrimethamin, Mikromol™
Artikelnummer. 18062200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062200 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1630.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyrimethamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Analyt- eller komponentnavne Pyrimethamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
InChI formel InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
SMIL CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 248.71
Mængde 250 mg
Formel vægt 248,0829 g/mol