Få mere at vide
Pyrimesamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460624
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460624 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460624 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1630.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Analyt- eller komponentnavne Pyrimethamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
InChI formel InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Løsningstype Fedt
SMIL CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 248.71
Mængde 10 mg
Formel vægt 248,0829 g/mol