Få mere at vide
Pyrimethamine-d3, TRC
Artikelnummer. 30423561
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30423561 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30423561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9972421MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine-d3
CAS 1189936-99-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H10D3ClN4
Mængde 1 mg
Synonym 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-d3-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethyl-d3-pyrimidine, Chloridin-d3, Chloridine-d3, Malocide-d3, Pirimecidan-d3, Pirimetamin-d3, NSC 3061-d3, RP 4753-d3
InChI formel InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)/i1D3
SMIL NC(N=C1CC([2H])([2H])[2H])=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-6-(2,2,2-trideuterioethyl)pyrimidine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 251.73
Formel vægt 251.1017
Procent renhed >95