missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrimethamine Biotin, TRC

Artikelnummer. 30426006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99725510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine Biotin
CAS 1219358-20-9
Molekylær formel C26H37N7O3S
Mængde 10 mg
Synonym N-(4-(4-(2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-yl)phenoxy)butyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[4-[4-(2,4-Diamino-6-ethyl-5-pyrimidinyl)phenoxy]butyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide (ACI)
InChI formel InChI=1S/C26H37N7O3S/c1-2-18-22(24(27)33-25(28)30-18)16-9-11-17(12-10-16)36-14-6-5-13-29-21(34)8-4-3-7-20-23-19(15-37-20)31-26(35)32-23/h9-12,19-20,23H,2-8,13-15H2,1H3,(H,29,34)(H2,31,32,35)(H4,27,28,30,33)
SMIL CCC1=C(C(=NC(=N1)N)N)C2=CC=C(C=C2)OCCCCNC(=O)CCCCC3C4C(CS3)NC(=O)N4
IUPAC navn N-(4-(4-(2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-yl)phenoxy)butyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 527.69
Formel vægt 527.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.