Få mere at vide
Pyrimethamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15658725 5 g 5g
15648725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15658725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461200050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-14-0
Molekylær formel C12H13ClN4
Molekylvægt (g/mol) 248.71
MDL nummer MFCD00057350
InChI nøgle WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
SMIL CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
Smeltepunkt 241,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 4 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 248.71
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrimethamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrimethamine