Få mere at vide
Pyrimethamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15648725 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15648725 1 g 1g
15658725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15648725 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 461200010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-14-0
Molekylær formel C12H13ClN4
Molekylvægt (g/mol) 248.71
MDL nummer MFCD00057350
InChI nøgle WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
SMIL CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
Smeltepunkt 241.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 4 h)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 248.71
Procent renhed 98%