Få mere at vide
R&D Systems™ Pyrimethamine
Artikelnummer. 18752774
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18752774 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752774 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3918/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters; also DHFR and STAT3 inhibitor
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters (Ki values are 46 and 77 nM for human MATE2-K-HEK293 and MATE1-HEK293 cells respectively). Also inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) and STAT3. Decreases proliferation of human autosomal dominant polycystic kidney disease cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C12H13ClN4
Formel vægt 248.71
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 248.71