Få mere at vide
Pyrimethamine, 100.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430742 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11430742 1 g
11440742 5 g
11450742 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219418001
Kemiske identifikatorer
CAS 58-14-0
Molekylær formel C12H13ClN4
Molekylvægt (g/mol) 248.71
MDL nummer MFCD00057350
InChI nøgle WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
SMIL CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimethamine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1.005
Mængde 1 g
Formel vægt 248.7
Fysisk form Pulver