Få mere at vide
Pyrilaminmaleat
Artikelnummer. 15415519
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415519 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15415519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63247.14
 Begrænset vare
På lager
Selektiv invers agonist for H-1 histaminreceptoren | CAS: 59-33-6 | C21H27N3O5 | 401,46 g/mol
Pyrilaminmaleat Selektiv invers agonist for H-1 histaminreceptoren. Pyrilamin maleat anvendes ofte som en radioligandbinding ([3H]Mepyramin) bindingsassay for H1-receptoren. Og bruges også til at udvise blokeringsevne for KCNQ/M-kanaler, hvilket potentielt er relateret til en negativ effekt ved overforbrug af antihistaminer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Pyrilaminmaleat Selektiv invers agonist for H-1 histaminreceptoren. Pyrilamin maleat anvendes ofte som en radioligandbinding ([3H]Mepyramin) bindingsassay for H1-receptoren. Og bruges også til at udvise blokeringsevne for KCNQ/M-kanaler, hvilket potentielt er relateret til en negativ effekt ved overforbrug af antihistaminer.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 100 mg/ml
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrilamine maleate
CAS 59-33-6
Farve Hvid
Molekylær formel C21H27N3O5
MDL nummer MFCD00069333
Mængde 25 g
Merck Index 14,7984
Synonym pyrilamine maleate, mepyramine maleate, anisopyradamine, histosol, minihist, diaminide maleate, paraminyl maleate, antihist, histatex, histine
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 100 mg/ml
InChI nøgle JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC=C(CN(CCN(C)C)C2=CC=CC=N2)C=C1
IUPAC navn (2Z)-but-2-enedioic acid; N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 401.46
PubChem CID 5284451
Formel vægt 401.46
Fysisk form Pulver