missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrilamine Maleate Salt, TRC

Artikelnummer. 30179801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179801 1 g
30180029 100 mg
30180389 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9972251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59-33-6
Molekylær formel C17 H23 N3 O . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Synonym 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-α-pyridylethylenediamine maleate, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;N'-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine
SMIL COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mepyramine maleate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 401.1951
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.