Få mere at vide
Pyriftalid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322793
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322793 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322793 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16656000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyriftalid
CAS 135186-78-6
Analyt- eller komponentnavne Pyriftalid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 N2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O4S/c1-8-9-5-4-6-10(13(9)14(18)21-8)22-15-16-11(19-2)7-12(17-15)20-3/h4-8H,1-3H3
SMIL COc1cc(OC)nc(Sc2cccc3C(C)OC(=O)c23)n1
IUPAC navn 7-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)sulfanyl-3-methyl-3H-2-benzofuran-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 318.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 318.0674 g/mol