Få mere at vide
Pyrifluquinazon metabolite IV-203, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrifluquinazon Metabolite IV-203 |
| CAS | 1433216-71-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrifluquinazon Metabolite IV-203 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H5 F7 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 6-[1,2,2,2-Tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5F7N2O2/c12-9(10(13,14)15,11(16,17)18)4-1-2-6-5(3-4)7(21)20-8(22)19-6/h1-3H,(H2,19,20,21,22) |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(c1ccc2NC(=O)NC(=O)c2c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-1H-quinazoline-2,4-dione |
| Vis mere |