Få mere at vide
Pyrifluquinazon metabolite IV-203, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321139
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30321139 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30321139 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16655900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrifluquinazon Metabolite IV-203
CAS 1433216-71-7
Analyt- eller komponentnavne Pyrifluquinazon Metabolite IV-203
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H5 F7 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 6-[1,2,2,2-Tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
InChI formel InChI=1S/C11H5F7N2O2/c12-9(10(13,14)15,11(16,17)18)4-1-2-6-5(3-4)7(21)20-8(22)19-6/h1-3H,(H2,19,20,21,22)
SMIL FC(F)(F)C(F)(c1ccc2NC(=O)NC(=O)c2c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 6-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-1H-quinazoline-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 330.1584
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.0239 g/mol