Få mere at vide
Pyrifenox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrifenox |
| CAS | 88283-41-4 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl2 N2 O |
| Synonym | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(3-pyridinyl)ethanone O-methyloxime, ACR 3453A, Corado, Dorado, Dorado (pesticide), FD 4060, Korado, Pyrifenox, Ro 15-1297 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3 |
| SMIL | CON=C(Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-2-pyridin-3-ylethanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.16 |
| Formel vægt | 294.0327 |