missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridoxol 5'-Phosphate >90%, TRC

Artikelnummer. 17912505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912505 10 mg
17942605 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99178010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 447-05-2
Molekylær formel C8 H12 N O6 P
Molekylvægt (g/mol) 249.16
Synonym 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, α3-(dihydrogen phosphate) (9CI), Pyridoxol, 5-(dihydrogen phosphate) (6CI,7CI,8CI), NSC 83119, Pyridoxine 5-phosphate, Pyridoxine 5'-phosphate, Pyridoxine phosphate, Pyridoxol 5'-phosphate, [[5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methoxy]phosphonic acid, Pyridoxine 5'-Phosphate
IUPAC navn [5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMIL Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(CO)c1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridoxol 5-Phosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2,10-11H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Formel vægt 249.0402
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.